Learn More
Karl Hecht™ Pycnometers According to Gay-Lussac
For the measurement of liquid density in the laboratory.
Marca:  Karl Hecht™ 42571008
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10758102
  • 73.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • With ground-in stopper
  • Precisely adjusted
  • Available in different capacities
Especificaciones
Especificaciones
Pycnometer acc. to Gay-Lussac
5 mL
Measuring liquid density
With ground-in stopper
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Karl Hecht™ Pycnometers According to Gay-Lussac > 5cm cubed capacity