Learn More
Karl Hecht™ Pycnometers According to Gay-Lussac
For the measurement of liquid density in the laboratory.
73.00€ - 81.00€
Especificaciones
Tipo | Pycnometer acc. to Gay-Lussac |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Measuring liquid density |
Descripción | With ground-in stopper |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10758102
|
Karl Hecht™
42571008 |
5 mL |
73.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10217341
|
Karl Hecht™
42571032 |
50 mL |
81.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- With ground-in stopper
- Precisely adjusted
- Available in different capacities
Especificaciones
Pycnometer acc. to Gay-Lussac | |
Measuring liquid density | |
With ground-in stopper |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Karl Hecht™ Pycnometers According to Gay-Lussac