Learn More
Embudo de filtración Buchner de vidrio de 30 mm de diámetro Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de filtración Büchner de vidrio de 30 mm Pyrex™ incluye un disco de vidrio sinterizado integral y además se ha construido con vidrio Pyrex™. Alta resistencia a la mayoría de agentes corrosivos y no requiere papeles de filtro.
Marca: Pyrex 3620/10
1064.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33000kg
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.El embudo de filtración Büchner de cristal de Pyrex™ de 30mm incluye un disco de vidrio sinterizado integral también fabricado con vidrio de Pyrex™.Alta resistencia a la mayoría de los agentes corrosivos y no necesita papeles de filtro.
- Gama completa de embudos de filtración Büchner con discos de vidrio sinterizado integral
- Disco y cuerpo del embudo fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos
- Para una filtración cómoda de soluciones - no se necesita papel de filtro - altamente resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos, incluyendo amoníaco y ácido sulfúrico concentrado
- Selección de diámetros de disco y porosidades
Especificaciones
35 mL | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Para la filtración práctica de soluciones | |
Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado | |
5 | |
Embudo de filtración Buchner |
8mm | |
160 mm | |
30mm | |
100mm | |
De 1,0 a 1,6 μm |