Learn More
Embudo de filtración Buchner de vidrio de 30 mm de diámetro Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de filtración Büchner de vidrio de 30 mm Pyrex™ incluye un disco de vidrio sinterizado integral y además se ha construido con vidrio Pyrex™. Alta resistencia a la mayoría de agentes corrosivos y no requiere papeles de filtro.
218.00€ - 1120.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 35 ml |
---|---|
Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 160 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la filtración práctica de soluciones |
Código de producto | Marca | Porosidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11971025
|
Pyrex
3620/06 |
3 | De 16 a 40 μm |
281.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12633212
|
Pyrex
3620/02 |
1 | De 100 a 160 μm |
218.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12643212
|
Pyrex
3620/04 |
2 | De 40 a 100 μm |
218.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11981548
|
Pyrex
3620/08 |
4 | De 10 a 16 μm |
286.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15537710
|
Pyrex
3620/10 |
5 | De 1,0 a 1,6 μm |
1120.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.El embudo de filtración Büchner de cristal de Pyrex™ de 30mm incluye un disco de vidrio sinterizado integral también fabricado con vidrio de Pyrex™.Alta resistencia a la mayoría de los agentes corrosivos y no necesita papeles de filtro.
- Comprehensive range of Büchner filter funnels with integral sintered glass discs
- Disc and funnel body manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
- For convenient filtration of solutions - No filter papers required - Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulfuric acid
- Choice of disc diameters and porosities
Especificaciones
35 ml | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Para la filtración práctica de soluciones | |
Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado | |
Embudo de filtración Buchner |
8 mm | |
160 mm | |
30 mm | |
100 mm |