Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con brazo lateral para tubos
Almacene y descargue una gran variedad de líquidos con este frasco aspirador resistente. Los frascos aspiradores Pyrex™ con vías laterales de tubos son útiles como contenedores de administración o almacenamiento para una amplia gama de soluciones. Estos frascos cuentan con sólidos cuellos con bordes de alta resistencia.
Marca: Pyrex 1531/06D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vía lateral tubular para la fijación de tubos flexibles de 9 mm de calibre
- Cuello Unground para admitir tapones de caucho
- Resiste la esterilización repetida (húmedo o seco)
Especificaciones
250 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Frasco de aspiración |
18 mm | |
131 mm | |
73 mm |