Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con brazo lateral para tubos
Almacene y descargue una gran variedad de líquidos con este frasco aspirador resistente. Los frascos aspiradores Pyrex™ con vías laterales de tubos son útiles como contenedores de administración o almacenamiento para una amplia gama de soluciones. Estos frascos cuentan con sólidos cuellos con bordes de alta resistencia.
Marca: Pyrex 1531/10D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
•Vía lateral tubular para la fijación de tubos flexibles de 9 mm de diámetro interno •Cuello Unground para compatibilidad con tapones de caucho •Puede resistir la esterilización repetida (en húmedo o en seco)Especificaciones
1000 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Frasco de aspiración |
28 mm | |
200 mm | |
111 mm |