Learn More
Placas de evaporación de fondo plano de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricadas con vidrio de borosilicato Pyrex™ y cumplen las normas DIN 12336. Las placas de evaporación de fondo plano de vidrio de borosilicato Pyrex™ son altamente resistentes a la erosión química y a los choques térmicos. La base plana con lados curvos y la boquilla facilitan la manipulación y ayudan a evitar derrames.
Marca: Pyrex 1450/06D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con DIN 12336
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Alta resistencia a choques térmicos y a la erosión química
- Base plana
- Lados curvos con boquilla
Especificaciones
Plano | |
Vidrio de borosilicato | |
Placa de evaporación | |
95 mm |
170 ml | |
Redondo | |
55 mm |