Learn More
Placas de evaporación de fondo plano de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricadas con vidrio de borosilicato Pyrex™ y cumplen las normas DIN 12336. Las placas de evaporación de fondo plano de vidrio de borosilicato Pyrex™ son altamente resistentes a la erosión química y a los choques térmicos. La base plana con lados curvos y la boquilla facilitan la manipulación y ayudan a evitar derrames.
11.64€ - 314.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Forma | Forma redonda |
Tipo | Placa de evaporación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12053323
|
Pyrex
1450/01D |
15 ml | 25 mm |
269.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12524267
|
Pyrex
1450/10D |
320 ml | 65 mm | ||||||
15137193
|
Pyrex
1450/10D |
320 ml | 65 mm |
21.98€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15127193
|
Pyrex
1450/06D |
170 ml | 95 mm | 55 mm | |||||
11357844
|
Pyrex
1450/06D |
170 ml | 95 mm | 55 mm |
211.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10528000
|
Pyrex
1450/03D |
45 ml | 60 mm | 30 mm |
128.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12063323
|
Pyrex
1450/04D |
90 ml | 80 mm | 45 mm |
243.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12683042
|
Pyrex
1450/14D |
600 ml | 140 mm | 80 mm |
314.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cumple con DIN 12336
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Alta resistencia a choques térmicos y a la erosión química
- Base plana
- Lados curvos con boquilla
Especificaciones
Plano | |
Vidrio de borosilicato | |
Forma redonda | |
Placa de evaporación |