Learn More
Frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de vidrio
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio. Los frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ ofrecen una excelente resistencia química y pueden resistir altas temperaturas.
Marca: Pyrex 1521/18D
304.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.80000kg
Descripción
- Cumple con ISO 4796-2
- Se suministra con tapón de vidrio
- Vidrio de borosilicato Pyrex™ con cuello esmerilado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
10.000 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
ISO 4796-2 | |
Estrecha | |
Vidrio | |
227 mm |
60 mm | |
1/paq. | |
Sí | |
414 mm | |
60/46 mm | |
Tapón |