Learn More
Frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de vidrio
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio. Los frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ ofrecen una excelente resistencia química y pueden resistir altas temperaturas.
223.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 4796-2 |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Material del cierre | Vidrio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12643292
|
Pyrex
1521/04D |
100 ml |
333.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12653292
|
Pyrex
1521/06D |
250 ml |
378.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11307864
|
Pyrex
1521/08D |
500 ml |
708.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11317864
|
Pyrex
1521/10D |
1000 ml |
749.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15537690
|
Pyrex
1521/12D |
2000 ml |
2725.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 14-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11337864
|
Pyrex
1521/16D |
5000 ml |
223.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11347864
|
Pyrex
1521/18D |
10.000 mL |
330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11357864
|
Pyrex
1521/22D |
20.000 mL |
677.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Cumple con ISO 4796-2
- Se suministra con tapón de vidrio
- Vidrio de borosilicato Pyrex™ con cuello esmerilado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Vidrio |
ISO 4796-2 | |
Estrecha | |
Tapón |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de vidrio