Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple ISO 6556. El matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral incluye paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica mientras que la base tachonada minimiza la abrasión de la superficie. Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
Marca: Pyrex 1170/04M
383.43 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.26250kg
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple ISO 6556.El matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral incluye paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica mientras que la base tachonada minimiza la abrasión de la superficie.Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
- Matraces de tipo Büchner para filtración al vacío
- Las paredes resistentes proporcionan una mayor resistencia mecánica
- Base tachonada para minimizar la abrasión de la superficie
- Con brazo lateral de vidrio integrado para aceptar tubos flexibles de 9 mm de calibre
Especificaciones
ISO 6556 | |
34 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
85 mm |
Estilo: Erlenmeyer | |
250 ml | |
155 mm | |
33 |