Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple ISO 6556. El matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral incluye paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica mientras que la base tachonada minimiza la abrasión de la superficie. Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
36.60€ - 1165.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 6556 |
---|---|
Descripción | Estilo: Erlenmeyer |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro interior del cuello (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro interior del cuello (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11931548
|
Pyrex
1170/02M |
100 ml | 24 mm | 64 mm | 105 mm |
493.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11941548
|
Pyrex
1170/04M |
250 ml | 34 mm | 85 mm | 155 mm |
585.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11951548
|
Pyrex
1170/06M |
500 ml | 35 mm | 105 mm | 185 mm |
646.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12693182
|
Pyrex
1170/08M |
1000 ml | 45 mm | 135 mm | 230 mm |
415.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12089897
|
Pyrex
1170/10D |
2000 ml | 60 mm | 166 mm | 260 mm |
222.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12559965
|
Pyrex
1170/12M |
3000 ml | 68 mm | 187 mm | 335 mm |
1165.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11387834
|
Pyrex
1170/14D |
5 l | 68 mm | 220 mm | 385 mm |
427.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15167203
|
Pyrex
1170/08M |
1000 ml | 45 mm | 135 mm | 230 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple ISO 6556.El matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral incluye paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica mientras que la base tachonada minimiza la abrasión de la superficie.Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
- Cumplen con ISO 6556
- Matraces de tipo Büchner para filtración en vacío
- Las paredes resistentes proporcionan una mayor resistencia mecánica
- Base tachonada para minimizar la abrasión de la superficie
- Con brazo lateral de vidrio integrado para aceptar tubos flexibles de 9 mm de calibre
Especificaciones
ISO 6556 | |
Estilo: Erlenmeyer | |
Vidrio de borosilicato |