Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple ISO 6556. El matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral incluye paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica mientras que la base tachonada minimiza la abrasión de la superficie. Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
Marca:  Pyrex 1170/12M
1043.13 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12559965
  • 1165.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple ISO 6556.El matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con brazo lateral incluye paredes gruesas para proporcionar una mayor resistencia mecánica mientras que la base tachonada minimiza la abrasión de la superficie.Estos matraces de tipo Büchner incluyen un brazo lateral de vidrio integral para aceptar tubos flexibles de 9 mm necesarios para la filtración en vacío.
  • Matraces de tipo Büchner para filtración al vacío
  • Las paredes resistentes proporcionan una mayor resistencia mecánica
  • Base tachonada para minimizar la abrasión de la superficie
  • Con brazo lateral de vidrio integrado para aceptar tubos flexibles de 9 mm de calibre
Especificaciones
Especificaciones
ISO 6556
68 mm
Vidrio de borosilicato
187 mm
Estilo:Erlenmeyer
3000 ml
335 mm