Learn More
Corning™ Probetas de clonación PYREX™
Cree células idénticas rodeando una sola célula o un grupo de células
68.95€ - 101.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de producto | Probeta de clonación |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11977595
|
Corning™
3166-6 |
0,23 in | 6 mm | 0,31 in | 8 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12700668
|
Corning™
3166-6 |
0,23 in | 6 mm | 0,31 in | 8 mm |
68.95€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11987595
|
Corning™
3166-8 |
0,31 in | 8 mm | 0,31 in | 8 mm |
79.56€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11997595
![]() |
Corning™
3166-10 |
0,39 in | 10 mm | 0,39 in | 10 mm |
101.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Clone una sola célula o un grupo de células rodeándolas con este cilindro de vidrio. Sumerja el extremo del cilindro en una grasa de silicona estéril antes de presionar el fondo de un frasco de cultivo para crear un pocillo aislado.
Especificaciones
No estéril | |
Vidrio de borosilicato | |
Probeta de clonación |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Probetas de clonación PYREX™