Learn More
Tubo de distribución de gas Pyrex™
Disperse gas en líquidos para producir el tamaño de burbuja óptimo. Los tubos de distribución de gas Pyrex™ están disponibles en una gran variedad de porosidades.
Marca:  Pyrex 3830/00M
123.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10217634
  • 130.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disperse el gas en líquidos para producir el tamaño de burbuja óptimo.Los tubos de distribución de gas Pyrex™ se suministran en una gran variedad de porosidades.
  • Ideal para la dispersión de gas en líquidos
  • Tubo de vidrio de borosilicato con dedal sinterizado
  • Elija entre diferentes porosidades de dedal para alcanzar un tamaño de burbuja de gas óptimo
Especificaciones
Especificaciones
Porosidad: 0
300 mm
Dedal sinterizado
Vidrio de borosilicato
Para la dispersión del gas en líquidos