Learn More
Tubo de distribución de gas Pyrex™
Disperse gas en líquidos para producir el tamaño de burbuja óptimo. Los tubos de distribución de gas Pyrex™ están disponibles en una gran variedad de porosidades.
119.00€ - 130.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Longitud global (métrico) | 300 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la dispersión del gas en líquidos |
Incluye | Dedal sinterizado |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15608166
|
Pyrex
3830/04M |
Porosidad: 2 |
119.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12663232
|
Pyrex
3830/02M |
Porosidad: 1 |
119.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12547866
|
Pyrex
3830/06M |
Porosidad: 3 |
124.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10217634
|
Pyrex
3830/00M |
Porosidad: 0 |
130.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Disperse el gas en líquidos para producir el tamaño de burbuja óptimo.Los tubos de distribución de gas Pyrex™ se suministran en una gran variedad de porosidades.
- Ideal para la dispersión de gas en líquidos
- Tubo de vidrio de borosilicato con dedal sinterizado
- Elija entre diferentes porosidades de dedal para alcanzar un tamaño de burbuja de gas óptimo
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
300 mm | |
Para la dispersión del gas en líquidos | |
Dedal sinterizado |