Learn More
Placa Petri de vidrio de borosilicato Pyrex™Labware
Fabricadas con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una resistencia química y claridad extraordinarias. Las placas de Petri de vidrio de borosilicato Pyrex™ son una opción fiable para el crecimiento de bacterias u hongos bajo condiciones de laboratorio.
Marca: Pyrex 1480/12D
423.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21955" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Especialmente ideados para garantizar un grosor de pared uniforme y un rendimiento óptico uniforme
- Esterilizable en autoclave
- La tapa de ajuste hermético garantiza un entorno limpio
Especificaciones
Tapón incluido | |
Vidrio de borosilicato | |
Placa de Petri | |
143 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Redondo | |
30 mm |