Learn More
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Descripción
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor a ningún ataque químico. Los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños con gradaciones en blanco y punto de rotulación.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente rendimiento térmico
- Muy resistente a los ataques químicos
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 22 mm |
Capacidad (métrico) | 5 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
Altura (métrico) | 30 mm |
Cantidad | 10 paquetes |
Tipo | Vaso de precipitados |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Escala de graduación blanca |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
22Hours
10Minutes
42Seconds
27 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
22Hours
10Minutes
42Seconds
27
Título del producto
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido