Learn More
Insertos de repuesto para tapón de rosca Pyrex™
Para su uso con tapones de rosca PBT negros SVL™
Marca:  Pyrex 4513/30M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12259319
  • 117.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Disco de sellado con revestimiento de PTFE para resistencia química
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Politetrafluoroetileno (PTFE)
30
Sealing Disc
20/paq.
Tapones de rosca de PBT
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Insertos de repuesto para tapón de rosca Pyrex™ > Tamaño de rosca:30mm