Learn More
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes
These flat, clear Pyrex Vista dishes will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength.
Marca: Corning™ 70165-60
Descripción
Estas placas planas y transparentes están fabricadas con vidrio sodocálcico y resisten la esterilización repetida (húmeda o seca). Bordes con reborde para proporcionar una mayor resistencia mecánica. El reborde también proporciona un medio para espaciar por igual las paredes del fondo y la cubierta, reduciendo así la acción capilar de la humedad condensada en los lados. No se ven afectados química o térmicamente por ninguno de los métodos empleados habitualmente en laboratorios donde se utiliza habitualmente la esterilización. La placa cubierta no es hermética. Los fondos tienen un punto de referencia de esmalte triangular para diluciones en serie.
Especificaciones
Transparente | |
Redondo | |
Con reborde | |
12/paq. | |
60 mm |
Vidrio sodocálcico | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
24/caja | |
15 mm |