Learn More
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes
GREENER_CHOICE
These flat, clear Pyrex Vista dishes will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength.
126.77€ - 366.71€
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Cultivo Celular Placa Petri
Bordes Con reborde
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17273564
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
70165-60
60 mm 15 mm
152.44€
paquete de 24
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17233564
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
70165-100
100 mm 10 mm
128.46€
paquete de 24
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17243564
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
70165-101
100 mm 15 mm
126.77€
paquete de 24
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17263564
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
70165-152
150 mm 20 mm
366.71€
paquete de 24
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17253564
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
70165-102
100 mm 20 mm
128.00€
paquete de 24
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
These flat, clear dishes are made from soda lime silica glass and will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength. The bead also provides a means to equally space the side walls of the bottom and cover, thereby reducing the capillary action of the condensed moisture on the sides. They are not affected chemically or thermally by any of the methods commonly employed in laboratories where sterilization is routinely used. The covered dish is not airtight. Bottoms also have a triangular enamel reference point for serial dilutions.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Redondo
Con reborde
12/paq.
Vidrio sodocálcico
Cultivo Celular Placa Petri
24/caja