Learn More
Piridina, +99 %, extra puro, grado de valoración no acuoso, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pyridine |
Punto de fusión | -42.0°C |
Densidad | 0.9780g/mL |
Punto de ebullición | 115.0°C to 116.0°C |
Cantidad | 1 kg |
Temperatura de inflamación | 17°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.5085 to 1.5105 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468266 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 418532500,418530010,418530025 |
A0457082 | Certificado de análisis | 16/10/2023 | 418532500,418530010,418530025 |
A0450768 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 418532500,418530010,418530025 |
A0444622 | Certificado de análisis | 27/07/2022 | |
A0415404 | Certificado de análisis | 03/02/2022 | 418532500,418530010,418530025 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Piridina, +99 %, extra puro, grado de valoración no acuoso, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido