Learn More
Piridina, +99 %, extra puro, grado de valoración no acuoso, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10721642
Piridina, +99 %, extra puro, grado de valoración no acuoso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721642
250 g, Frasco de vidrio EcoSafPak™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10721642
Marca: Thermo Scientific Acros 418532500
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42.0°C
Densidad 0.9780g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio EcoSafPak™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5085 to 1.5105
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Gravedad específica 0.978
Presión de vapor Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viscosidad 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Índice Merck 15, 8081
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468266 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number418532500,418530010,418530025
Número de loteA0457082 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2023 Catalog Number418532500,418530010,418530025
Número de loteA0450768 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number418532500,418530010,418530025
Número de loteA0444622 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/07/2022 Catalog Number
Número de loteA0415404 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2022 Catalog Number418532500,418530010,418530025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pyridine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Piridina, +99 %, extra puro, grado de valoración no acuoso, Thermo Scientific Chemicals >