Learn More
Dicromato de piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10164310
Dicromato de piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10164310
50 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10164310
Marca: Thermo Scientific Acros 200880500
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20039-37-6
Fórmula molecular C10H12Cr2N2O7
Peso molecular (g/mol) 376.2
Clave InChI LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo pyridinium dichromate, cornforth reagent, pyridinium dichromate pdc, oxido-oxido dioxo chromio oxy-dioxochromium; pyridin-1-ium, pyridiniumdichromate, pyridinium-dichromate, dipyridinium dichromate, bis pyridium chromate, pyridiniumdichromate pdc, acmc-209f5gMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2724130
Nombre IUPAC óxido-(óxido(dioxo)chromio)oxi-dioxocromo;piridin-1-io
SMILES C1=CC=[NH+]C=C1.C1=CC=[NH+]C=C1.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridinium dichromate
Punto de fusión 152.0°C to 153.0°C
Color Naranja a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 50 g
Fieser 09,399; 10,335; 12,419; 14,269; 15,57
Índice Merck 15,8087
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf, dmso and dimethylacetamide -fairly, soluble in acetonenitrile - sparingly soluble in, methylene chloride, chloroform and ether - pract., insol.in hexane,toluene,ethyl ether,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0437156 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number200882500,200880500,200880010
Número de loteA0402789 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number200882500,200880500,200880010
Número de loteA0395750 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number200882500,200880500,200880010
Número de loteA0408434 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number200882500,200880500,200880010
Número de loteA0447156 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2022 Catalog Number200882500,200880500,200880010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridinium dichromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dicromato de piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >