Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro Código de producto.: 10605972
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro
Código de producto. 10605972
50 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10605972
Marca: Thermo Scientific Chemicals 150770500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-56-0
Fórmula molecular C8H11NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 205.64
Número MDL MFCD00012807
Clave InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobionMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxine hydrochloride
Punto de fusión 214.0°C
Color Blanco
pH 2.4 to 3.0 (5% aq. soln.)
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 21, V,5, 492
Índice Merck 15, 8095
Información de solubilidad Solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0452337 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2023 Catalog Number150772500,150770500
Número de loteA0441969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2023 Catalog Number150772500,150770500
Número de loteA0399565 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number150772500,150770500
Número de loteA0395343 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number150772500,150770500
Número de loteA0407127 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number150772500,150770500
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridoxine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de piridoxina, 98+ %, extra puro >