Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ADNds Quant-iT™ 1X, alta sensibilidad (HS) y amplio rango (BR)
Para una cuantificación de ADNbc sencilla y precisa, los ensayos de HS y BR de ADNbc Quant-iT 1X permiten realizar hasta 1000 ensayos basados en fluorescencia en un formato de microplaca de 96 pocillos.
Marca: Invitrogen™ Q33232
507.30 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Haga que la cuantificación del ADN sea fácil y precisa en una formulación 1X lista para llevar con los kits de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADNbc Quant-iT 1X y de BR (rango amplio) de ADNbc Quant-iT 1X. Ambos kits proporcionan una solución de trabajo lista para su uso. Simplemente cargue la muestra, añada la solución de trabajo de HS o BR de ADNbc Qubit 1X, y lea la concentración con un lector de microplacas basado en fluorescencia.
Los kits de ensayo de HS y BR de ADNbc Quant-iT 1X son altamente selectivos para ADN bicatenario (ADNbc) sobre ARN, lo que proporciona un método preciso y preciso para la cuantificación de muestras de ADNbc. Para realizar el ensayo, diluya su muestra (cualquier volumen de 1 a 20 µl es aceptable) en la solución de trabajo 1X proporcionada y, a continuación, lea la concentración con un lector de placas de fluorescencia.El kit de ensayo de HS de ADNbc Quant-iT 1X es preciso para concentraciones iniciales de muestras que van de 10 pg/µl a 100 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de núcleo de 0,2 ng a 100 ng de ADN en el tubo de ensayo. El kit de ensayo de BR de ADNbc 1X Quant-iT es preciso para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 200 pg/µl a 4000 ng/µL (según el volumen de la muestra), lo que proporciona un intervalo de detección de entre 4 y 4000 ng de ADN.
Los contaminantes comunes, como sales, nucleótidos libres, disolventes, detergentes y proteínas, se toleran bien en los ensayos de ADNbc. Los kits de ensayo de ADNbc 1X proporcionan reactivo y tampón en una formulación lista para su uso, y son altamente selectivos para el ADNbc sobre ADNmc, ARN y proteínas.
Especificaciones
1 x ADNbc, alta sensibilidad | |
Kit | |
Lector de microplacas | |
De 0,2 a 100 ng | |
Hielo húmedo |
Fluorescente | |
ADN | |
Menos recursos utilizados, menos residuos | |
Quant-iT |