Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ADNds Quant-iT™ 1X, alta sensibilidad (HS) y amplio rango (BR)
Para una cuantificación de ADNbc sencilla y precisa, los ensayos de HS y BR de ADNbc Quant-iT 1X permiten realizar hasta 1000 ensayos basados en fluorescencia en un formato de microplaca de 96 pocillos.
546.00€ - 552.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescencia |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
Línea de productos | Quant-iT |
Código de producto | Marca | ensayo | Intervalo de cuantificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | ensayo | Intervalo de cuantificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15870210
|
Invitrogen™
Q33232 |
1 x ADNbc, alta sensibilidad | De 0,2 a 100 ng |
546.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17116039
|
Invitrogen™
Q33267 |
1X ADNbc, amplio rango | De 4 a 4000 ng |
552.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Haga que la cuantificación del ADN sea fácil y precisa en una formulación 1X lista para llevar con los kits de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADNbc Quant-iT 1X y de BR (rango amplio) de ADNbc Quant-iT 1X. Ambos kits proporcionan una solución de trabajo lista para su uso. Simplemente cargue la muestra, añada la solución de trabajo de HS o BR de ADNbc Qubit 1X, y lea la concentración con un lector de microplacas basado en fluorescencia.
Los kits de ensayo de HS y BR de ADNbc Quant-iT 1X son altamente selectivos para ADN bicatenario (ADNbc) sobre ARN, lo que proporciona un método preciso y preciso para la cuantificación de muestras de ADNbc. Para realizar el ensayo, diluya su muestra (cualquier volumen de 1 a 20 µl es aceptable) en la solución de trabajo 1X proporcionada y, a continuación, lea la concentración con un lector de placas de fluorescencia.El kit de ensayo de HS de ADNbc Quant-iT 1X es preciso para concentraciones iniciales de muestras que van de 10 pg/µl a 100 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de núcleo de 0,2 ng a 100 ng de ADN en el tubo de ensayo. El kit de ensayo de BR de ADNbc 1X Quant-iT es preciso para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 200 pg/µl a 4000 ng/µL (según el volumen de la muestra), lo que proporciona un intervalo de detección de entre 4 y 4000 ng de ADN.
Los contaminantes comunes, como sales, nucleótidos libres, disolventes, detergentes y proteínas, se toleran bien en los ensayos de ADNbc. Los kits de ensayo de ADNbc 1X proporcionan reactivo y tampón en una formulación lista para su uso, y son altamente selectivos para el ADNbc sobre ADNmc, ARN y proteínas.
Especificaciones
Fluorescencia | |
Lector de microplacas | |
Quant-iT |