Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit and Quant-iT OliGreen ssDNA Reagent
El kit de ensayo de ADNmc Quant-iT™ OliGreen y el reactivo de ADNmc Quant-iT OliGreen contienen una tinción ultrasensible de ácido nucleico verde-fluorescente para cuantificación de oligonucleótidos y ADN monocatenario (ADNmc) en solución.
Marca:  Invitrogen™ O11492
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10492152
  • 1022.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: El kit contiene una tinción de ácidos nucleicos verde fluorescente ultrasensible, tampón y un patrón de oligonucleótidos. El reactivo OliGreen también está disponible por separado (n.º de O7582).
Descripción
Descripción
Cuantifique el ADNmc con facilidad mediante el kit y el reactivo de ensayo de ADNmc Quant-iT OliGreen. Este kit de ensayo y reactivo permiten una cuantificación sensible del ADN monocatenario sin la necesidad de una muestra muy concentrada. Se pueden cuantificar tan solo 100 pg/ml con el kit de ensayo o el reactivo de ADNmc Quant-iT OliGreen.
Cuantifique el ADNmc y otros oligonucleótidos de forma precisa y sin necesidad de una muestra altamente concentrada con el kit de ensayo de ADNmc Quant-iT OliGreen y el reactivo de ADNmc Quant-iT OliGreen. El kit de ensayo de ADNmc Quant-iT OliGreen contiene una tinción ultrasensible de ácido nucleico verde-fluorescente para cuantificación de oligonucleótidos y ADN monocatenario (ADNmc) en solución. El reactivo de ensayo de ADNmc Quant-iT™ OliGreen™ permite a los investigadores cuantificar tan solo 1 ng/ml de oligonucleótido o ADNmc (200 pg en un volumen de ensayo de 200 µl) con un lector de microplacas de fluorescencia utilizando longitudes de onda de excitación y emisión de fluoresceína. Esta sensibilidad supera la lograda con los métodos de absorbancia en 10 000 veces.
Además del tinte, el kit de ensayo de ADNmc OliGreen incluye tampón y un oligonucleótido estándar. El reactivo OliGreen también está disponible como reactivo de ADNmc Quant-iT OliGreen independiente.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fluorescencia
Lector de microplacas
De 200 pg a 2 μg
Kit de ADNmc Quant-iT OliGreen
Temperatura ambiente
500/525
200 ensayos (volumen de ensayo de 2 ml)
OLIGREEN, Quant-iT
1 kit
Certificados
Ver productos accesorios