Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit and Quant-iT OliGreen ssDNA Reagent
El kit de ensayo de ADNmc Quant-iT™ OliGreen y el reactivo de ADNmc Quant-iT OliGreen contienen una tinción ultrasensible de ácido nucleico verde-fluorescente para cuantificación de oligonucleótidos y ADN monocatenario (ADNmc) en solución.
920.00€ - 1006.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescente |
---|---|
Excitación/emisión | 500/525 |
Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
N.º de reacciones | 200 ensayos (volumen de ensayo de 2 ml) |
Intervalo de cuantificación | De 200 pg a 2 μg |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Intervalo de cuantificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Intervalo de cuantificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10492152
|
Invitrogen™
O11492 |
Kit de ADNmc Quant-iT OliGreen | De 200 pg a 2 μg |
1006.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10729443
|
Invitrogen™
O7582 |
Reactivo de ADNmc Quant-iT OliGreen | De 200 pg a 2 μg |
920.00€
1 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Cuantifique el ADNmc con facilidad mediante el kit y el reactivo de ensayo de ADNmc Quant-iT OliGreen. Este kit de ensayo y reactivo permiten una cuantificación sensible del ADN monocatenario sin la necesidad de una muestra muy concentrada. Se pueden cuantificar tan solo 100 pg/ml con el kit de ensayo o el reactivo de ADNmc Quant-iT OliGreen.
Cuantifique el ADNmc y otros oligonucleótidos de forma precisa y sin necesidad de una muestra altamente concentrada con el kit de ensayo de ADNmc Quant-iT OliGreen y el reactivo de ADNmc Quant-iT OliGreen. El kit de ensayo de ADNmc Quant-iT OliGreen contiene una tinción ultrasensible de ácido nucleico verde-fluorescente para cuantificación de oligonucleótidos y ADN monocatenario (ADNmc) en solución. Cuantifique tan solo 100 pg/ml de oligonucleótido o ADNmc (200 pg en un volumen de ensayo de 2 ml) con un espectrofluorímetro estándar y longitudes de onda de excitación y emisión de fluoresceína.Además del tinte, el kit de ensayo de ADNmc OliGreen incluye tampón y un oligonucleótido estándar. El reactivo OliGreen también está disponible como reactivo de ADNmc Quant-iT OliGreen independiente.
Especificaciones
Fluorescente | |
Lector de microplacas | |
De 200 pg a 2 μg | |
Temperatura ambiente |
500/525 | |
200 ensayos (volumen de ensayo de 2 ml) | |
OLIGREEN, Quant-iT |