Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 391
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Los papeles de filtro cualitativo de grado 391 Sartorius están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del >98 %.
Marca:  Sartorius FT-3-104-050
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15992850
  • 12.30€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Lavado con ácido para lograr una alta pureza
  • Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
  • Con resistencia a la humedad
  • Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Especificaciones
84 g/m2
Disco
De 2 a 3 μm
análisis cuantitativos y gravimétricos, filtración por presión o vacío
100/paq.
50 mm
Azul
Línteres de algodón
180 s
391
0,15 mm