Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 391
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Los papeles de filtro cualitativo de grado 391 Sartorius están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del >98 %.
9.10€ - 276.00€
Especificaciones
Peso base | 84 g/m2 |
---|---|
Código de color | Azul |
Material | Línteres de algodón |
Particle Retention | De 2 a 3 μm |
Velocidad de filtración | 180 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11741385
|
Sartorius
FT-4-104-125 |
125 mm | Plegado |
69.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15902860
|
Sartorius
FT-3-104-063 |
63 mm | Disco |
14.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10578001
|
Sartorius
FT-3-104-125 |
125 mm | Disco |
41.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10420283
|
Sartorius
FT-3-104-090 |
90 mm | Disco |
25.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11761385
|
Sartorius
FT-4-104-185 |
185 mm | Plegado |
102.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10400093
|
Sartorius
FT-3-104-150 |
150 mm | Disco |
59.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10664522
|
Sartorius
FT-3-104-045 |
45 mm | Disco |
12.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15992850
|
Sartorius
FT-3-104-050 |
50 mm | Disco |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11771385
|
Sartorius
FT-4-104-240 |
240 mm | Plegado |
159.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10409902
|
Sartorius
FT-3-104-185 |
185 mm | Disco |
89.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10325511
|
Sartorius
FT-3-104-240 |
240 mm | Disco |
276.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10059470
|
Sartorius
FT-3-104-070 |
70 mm | Disco |
16.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10263811
|
Sartorius
FT-3-104-055 |
55 mm | Disco |
12.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15972850
|
Sartorius
FT-3-104-035 |
35 mm | Disco |
9.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10243861
|
Sartorius
FT-3-104-110 |
110 mm | Disco |
35.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15942980
|
Sartorius
FT-4-104-150 |
150 mm | Plegado |
83.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Lavado con ácido para lograr una alta pureza
- Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
84 g/m2 | |
Línteres de algodón | |
180 s | |
391 | |
0,15 mm |
Azul | |
De 2 a 3 μm | |
análisis cuantitativos y gravimétricos, filtración por presión o vacío | |
100/paq. |