Learn More
Sistemas de PCR en tiempo real para determinación de seguridad alimentaria QuantStudio™ 5
Detecte y cuantifique secuencias de ácido nucleico con PCR en tiempo real y un sistema de detección de seis colores para sus necesidades de análisis de seguridad alimentaria.
Marca: Thermo Scientific Oxoid A36328
31704.18 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Carry out rapid food protection testing with the Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Food Safety Real-Time PCR System. The affordable and easy-to-use system is ideal for users who need superior performance, maximum dye versatility, and security options in a real time PCR system.
The QuantStudio™5 Food Safety System is a high performance benchtop platform combining ease-of-use and system connectivity. Benefit from the flexibility of a 6-channel, 96-well, cloud-enabled open platform suitable for running our full range of PCR solutions for food safety, authenticity, and quality testing.
Amplíe su capacidad de PCR interna para realizar pruebas de protección de alimentos con el sistema de PCR en tiempo real de seguridad alimentaria QuantStudio 5 (96 pocillos, bloque de 0,1 ml), una plataforma versátil de 96 pocillos ideal para el procesamiento por lotes de uno a varios cientos de muestras al día.- Práctico formato de 96 pocillos: minimiza el esfuerzo necesario para realizar la configuración de la muestra y, al mismo tiempo, permite el uso de tiras de tubos.
- Obtenga rendimiento y resultados en los que puede confiar; la tecnología OptiFlex y la óptica LED blanca permiten una recopilación de datos potente y sensible que mejora la precisión de pozo a pozo y de instrumento a instrumento. Detecte diferencias en la cantidad objetivo de tan solo 1,5 veces en reacciones de un solo singleplex y obtenga 10 registros de rango dinámico lineal.
- Ahorre tiempo valioso: la tecnología de bloques Veriflex proporciona 3 o 6 zonas de temperatura independientes para brindar flexibilidad para ejecutar varios experimentos al mismo tiempo. También está disponible el ciclado térmico rápido, lo que permite obtener resultados en menos de 30 minutos.
- Diseñado para la interactividad: la pantalla táctil sensible e interactiva proporciona capacidades independientes, cuentas de usuario protegidas con PIN y funcionalidad de calibración de tinte/ARNasa P.
- Eficaz: facilita el procesamiento de varios ensayos en la misma ejecución.
- Software sencillo e intuitivo: permite la configuración rápida y sencilla de PCR, la interpretación automática de los datos y la trazabilidad de los resultados. Lo último en tecnología qPCR que ofrece beneficios en la nube, compatible con el software de análisis RapidFinder™ v1.0 o posterior para ejecutar ensayos de PCR SureTect™ validados y ensayo Thermo Scientific™ RapidFinder™ Salmonella Multiplex.
- Maximice el espacio de la mesa de trabajo: instrumento compacto se puede configurar como independiente o con un ordenador para adaptarse a cualquier necesidad de laboratorio.
- Servicio y soporte específicos: con nuestros científicos e ingenieros altamente experimentados que se dedican a ofrecer el mejor soporte de respuesta rápida en su clase. Hay disponibles paquetes de servicio y soporte extendidos. Desde el mantenimiento preventivo hasta los servicios correctivos, desde el instrumento de préstamo hasta los especialistas en aplicaciones de campo, obtenga soporte local específico de los expertos en PCR en tiempo real. Calibrado de fábrica: se recomienda una calibración mínima (cada dos años)
- Comience rápidamente: el instrumento está calibrado de fábrica para precisión óptica y térmica y se entrega en un paquete fácil de usar para una instalación rápida y uso inmediato.
El sistema de seguridad alimentaria QuantStudio 5 es un sistema de PCR en tiempo real que ofrece ciclos de alta velocidad con un nuevo bloque de ciclos térmicos basado en Peltier de aceleración rápida. Junto con una placa de 96 pocillos Optical Fast o tiras de 8 pocillos y un ADN polimerasa de arranque en caliente, incluida una mezcla maestra, una mezcla maestra ambiental y/o un ensayo de PCR SureTect™, el sistema de seguridad alimentaria QuantStudio 5 ofrece ciclos completos en 30 minutos, dependiendo de su aplicación.
- Colorantes precalibrados durante la instalación: FAMTM/SYBR® Green, VIC®/JOETM/HEX/TET, ABY/NEDTM/TAMRATM/Cy3®, JUN, ROXTM/Texas Red™, MUSTANG PURPLE, Cy®5/LIZ™
Especificaciones
Sistema de PCR en tiempo real de bloques de 0,1 ml QuantStudio 5, 96 pocillos, ordenador portátil, software RapidFinder Analysis v1.0, placa de ARNasa | |
Pantalla táctil | |
Sistema de PCR en tiempo real de seguridad alimentaria QuantStudio 5, protección alimentaria QuantStudio 5 | |
Sistema de PCR con ordenador portátil y software de análisis RapidFinder |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
15Minutes
4Seconds
56