Learn More
Applied Biosystems™ Placa de calibración espectral 1 QuantStudio™ 5 (colorantes FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™, and SYBR™), 384 pocillos
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™ y SYBR™ en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 de 384 pocillos.
Marca: Applied Biosystems™ A26334
Descripción
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™ y SYBR™ en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 de 384 pocillos. Permite realizar varias calibraciones simultáneas de colorantes en una sola placa, lo que reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas sobre su uso.
Especificaciones
384-well | |
FAM, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green | |
Placa de calibración espectral | |
Hielo seco | |
384-well | |
qPCR |
Store at –20°C ± 5°C. |
|
QuantStudio™ 5 | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
1 plate | |
Calibración espectral |