Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 PRO 0.2mL, 96-well package
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto. Ofrece autenticación facial, comandos de voz, Ayuda inteligente, capacidad de multiplexing, bloques intercambiables motorizados, flujo de trabajo simplificado, software intuitivo e interfaz de pantalla táctil capacitiva de gran tamaño.
94840.00€ - 95840.00€
Especificaciones
Uniformidad térmica | de 0,4 °C |
---|---|
Capacidad | 96 |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
Altura (métrico) | 54,7 cm |
Anchura (métrico) | 33,8 cm |
Código de producto | Marca | Contenido y almacenamiento | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Contenido y almacenamiento | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16277631
![]() |
Applied Biosystems™
A44289 |
Sin PC | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) |
94840.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16297631
![]() |
Applied Biosystems™
A44291 |
PC (portátil) | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) |
95840.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16217641
![]() |
Applied Biosystems™
A44293 |
PC (torre) | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) |
95840.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Features of the QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System include:
- Easy and convenient hands-free operation with facial authentication and voice commands
- Reduced errors and manual entries with smart qPCR workflow and TaqMan Array Plates with RFID
- Space savings with small footprint and true standalone operation; set-up, start, monitor, and analyze directly on the touchscreen
- Peace of mind with Smart Help; contact Technical Support directly from the touchscreen
- Reduced downtime with Smart Remote Support; show issues to Technical Support for speedy resolution
- Application versatility with easily changed blocks and four different block types
- Increased productivity with automation compatibility for 24/7 operation
- Access, analyze, and share data anytime, anywhere with our Connect cloud-based platform for real-time information access, secure data storage, and online results sharing
- Remotely monitor experiments using the Instrument Connect monitoring app
- Design and Analysis software compatible with PC and Mac operating systems
- Compatible with over 8 million TaqMan Assays for gene expression, genetic variation, gene regulation, or protein expression experiments
- Provides exceptional reproducibility with minimal well-to-well and instrument-to-instrument variation
- Designed for ultimate ease-of-use, the system offers high quality, excellent reliability, and an optimal user experience for researchers who want to work smarter in the lab
Especificaciones
de 0,4 °C | |
Pantalla táctil | |
33,8 cm | |
52,5 cm | |
6,5 °C/s | |
450-600 nm/500-640 nm | |
5/6 objetivos | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
96 pocillos |
96 | |
54,7 cm | |
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) | |
De 4 °C a 99,9 °C | |
QuantStudio 7 PRO | |
0,2 ml (96 pocillos) | |
Tecnología para educación CMOS | |
38 kg |