Learn More
Applied Biosystems™ Paquete de garantía ampliada del sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 7 Pro, pocillos, 0,2 ml
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto. El paquete incluye el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7 Pro, orientación SmartSmart y una garantía ampliada de 1 o 3 años.
106317.00€
Especificaciones
Formato de bloque | Intercambiables |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Termocicladores en tiempo real |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil a color de 12 pulg |
Características ecológicas | Energéticamente eficiente, menos recursos utilizados y menos residuos |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17192096
|
Applied Biosystems™
A44557 |
1 día en la instalación del cliente |
106317.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR) en un tamaño reducido
- El sistema QuantStudio 7 Pro ofrece una reproducibilidad excepcional con una variación mínima entre pocillos y entre instrumentos
- Diseñado para facilitar al máximo su uso, el sistema ofrece calidad y rendimiento altos y una excelente fiabilidad
- Funcionamiento en manos libres fácil y cómodo con autenticación facial y comandos por voz
- Reducción de errores y entradas manuales con el flujo de trabajo de qPCR inteligente y las placas de matriz TaqMan con RFID
- Ahorro de espacio con un tamaño reducido y un funcionamiento autónomo. Opciones de configuración, inicio, supervisión y análisis directamente en la pantalla táctil
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- Una experiencia de usuario óptima para los/las investigadores/as que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio
- El paquete incluye el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7 Pro, orientación SmartSmart y una garantía ampliada de 1 o 3 años
- La garantía ampliada incluye una amplia cobertura de servicio y una visita de mantenimiento planificada
Especificaciones
Intercambiables | |
Pantalla táctil a color de 12 pulg | |
Temperatura ambiente | |
1 año de garantía del fabricante y 1 año de servicio de campo con PM |
Termocicladores en tiempo real | |
Energéticamente eficiente, menos recursos utilizados y menos residuos | |
1 día en la instalación del cliente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.