Learn More
Applied Biosystems™ Paquete de garantía ampliada del sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 7 Pro, pocillos, 0,2 ml
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto. El paquete incluye el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7 Pro, orientación SmartSmart y una garantía ampliada de 1 o 3 años.
Marca: Applied Biosystems™ A44557
Descripción
- Añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR) en un tamaño reducido
- El sistema QuantStudio 7 Pro ofrece una reproducibilidad excepcional con una variación mínima entre pocillos y entre instrumentos
- Diseñado para facilitar al máximo su uso, el sistema ofrece calidad y rendimiento altos y una excelente fiabilidad
- Funcionamiento en manos libres fácil y cómodo con autenticación facial y comandos por voz
- Reducción de errores y entradas manuales con el flujo de trabajo de qPCR inteligente y las placas de matriz TaqMan con RFID
- Ahorro de espacio con un tamaño reducido y un funcionamiento autónomo. Opciones de configuración, inicio, supervisión y análisis directamente en la pantalla táctil
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- Una experiencia de usuario óptima para los/las investigadores/as que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio
- El paquete incluye el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7 Pro, orientación SmartSmart y una garantía ampliada de 1 o 3 años
- La garantía ampliada incluye una amplia cobertura de servicio y una visita de mantenimiento planificada
Especificaciones
Intercambiables | |
Termocicladores en tiempo real | |
Energéticamente eficiente, menos recursos utilizados y menos residuos | |
System + SmartStart + 3 yr ext warranty | |
1 año de garantía del fabricante y 1 año de servicio de campo con PM |
Sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7, 96 pocillos, bloque de 0,2 ml, garantía ampliada de 3 años y orientación SmartStart | |
Pantalla táctil a color de 12 pulg | |
Temperatura ambiente | |
1 día en la instalación del cliente |