Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages
Mida la fluorescencia simultáneamente y reduzca la variabilidad del ensayo con los kits de inicio de cuantificación Qubit Flex NGS y Flex, que ofrecen una cuantificación muy precisa de ADN, ARN, microARN y proteínas mediante el fluorómetro Qubit Flex.
6700.00€ - 8090.00€
Especificaciones
Excitation Wavelength LED azul (máx. 460–480 nm), LED rojo (máx. 620–640 nm)
Línea de productos Qubit™
Cantidad 1 kit
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
16488283
Ver productos accesorios Ver documentos
Invitrogen™
Q45893
Kit básico NGS
6840.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16498283
Ver productos accesorios Ver documentos
Invitrogen™
Q45894
Kit básico de cuantificación
6700.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
18795525
Ver documentos
Invitrogen™
Q32894
Endotoxin Detection Starter Kit
8090.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Obtenga resultados precisos y fiables con los paquetes de inicio Qubit Flex, que combinan el fluorímetro Qubit Flex con diversos kits de ensayo para la cuantificación de ácidos nucleicos o proteínas. Los reactivos Qubit se unen de forma selectiva a ADN, ARN o proteína y solo emiten una señal fluorescente cuando se unen al objetivo. Esto minimiza los efectos de los contaminantes en el resultado y garantiza lecturas precisas para muestras sensibles.
Kit de inicio de cuantificación Qubit Flex (n.º de cat. Q45894) incluye:
• Fluorímetro Qubit Flex (n.º de cat. Q33326)
• Tiras de tubos de ensayo Qubit Flex (125 tiras) (n.º de cat. Q33252)
• Kit de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADN bicatenario Qubit 1X, 100 ensayos (n.º de de cat. Q33230)
• Kit de ensayo de BR (alta sensibilidad) de ADN bicatenario Qubit 1X, 100 ensayos (n.º de cat. Q32850)
• Kit de ensayo HS de ARN Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. Q32852)
• Kit de ensayo BR de ARN Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. Q10210)
• Kit de ensayo de proteínas Qubit, 100 ensayos (n.º de de cat. Q33211)
• Kit de ensayo de verificación del sistema Qubit Flex (n.º de cat. Q33254)
• Depósitos Qubit Flex (100 depósitos) (n.º de cat. Q33253)
• Adaptador Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• La experiencia educativa digital Qubit Flex SmartStart: incluye demostraciones visuales interactivas de cómo instalar, utilizar y mantener su instrumento.
• Garantía ampliada de tres años: si su instrumento necesita una reparación, le enviaremos un recambio reparado certificado en fábrica
Kit de inicio Qubit Flex NGS (secuenciación de última generación) (n.º de cat. Q45893) incluye:
• Fluorímetro Qubit Flex (n.º de cat. Q33326)
• Tiras de tubos de ensayo Qubit Flex (125 tiras) (n.º de cat. Q33252)
• Kit de ensayo de 1X ADN bicatenario HS Qubit, 500 ensayos (n.º de cat. Q33231)
• Depósitos de ensayo Qubit Flex (100 depósitos) (n.º de cat. Q33253)
• Llave WiFi (n.º de cat. de cat. A26774)
• La experiencia educativa digital Qubit Flex SmartStart: incluye demostraciones visuales interactivas de cómo instalar, utilizar y mantener su instrumento.
• Garantía ampliada de tres años: si su instrumento necesita una reparación, le enviaremos un recambio reparado certificado en fábrica.
Especificaciones
Especificaciones
LED azul (máx. 460–480 nm), LED rojo (máx. 620–640 nm)
Qubit™
1 kit
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages