Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de microARN Qubit™
Consiga una cuantificación precisa de miARN, incluso en presencia de ARNr, ARNm de gran tamaño o contaminantes, gracias el kit de ensayo de microARN Qubit, que ofrece formatos de 100 y 500 ensayos.
Marca:  Invitrogen™ Q32880
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15241038
  • 143.00€ / 100 ensayos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Obtenga una cuantificación exacta y precisa de ARN pequeño (∼ 20 nucleótidos o pares de bases) con kits de ensayo de microARN Qubit. Estos kits de cuantificación de miARN permiten la detección rápida de todos los tipos de ARN pequeño, incluidos el microARN y el ARNsi, y tanto el ARN monocatenario como el ARN bicatenario. El ensayo es altamente selectivo para ARN pequeño sobre ARNr o ARNm grande y puede tolerar contaminantes como sales, disolventes o detergentes.
Al utilizarse el kit de ensayo de microARN Qubit con el fluorímetro Qubit, se obtiene un método exacto y selectivo para la cuantificación de muestras de microARN. Este ensayo es altamente selectivo para miARN sobre ARNr o ARNm grande (>1000 bp). Según el volumen de la muestra, el kit de ensayos está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de microADN de 0,025 a 150 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 0,5 a 150 ng.
El kit de ensayo de microARN Qubit proporciona normas para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y el miARN prediluido. Basta con diluir el reactivo mediante el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración mediante el fluorímetro Qubit.
Notas
• Utilice tubos finos transparentes para PCR de 0,5 ml (n.º de referencia Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y las tiras de tubos de 8 x 200 µl (n.º de referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fluorescencia
Cuantificación de microARN
Qubit
100 assays
498/518
Fluorímetro Qubit
100 reacciones
Kit de ensayo de microARN
Temperatura ambiente