Learn More
Thermo Scientific™ Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Utilice los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS AOAC 2007.01 para preparar muestras complejas para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos, toxinas y otros contaminantes.
Marca: Thermo Scientific™ S2-2-GFV-AOAC-KIT
135.93 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice los kits de limpieza Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas utilizando el método AOAC 2007.01. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Estos kits utilizan la extracción en fase sólida dispersiva (dSPE) para purificar los sobrenadantes obtenidos durante la extracción. Los kits de limpieza están disponibles en formatos de tubos de 2 mL y 15 mL precargados para las siguientes matrices: frutas y verduras generales, frutas y verduras pigmentadas, frutas y verduras que contienen grasas y ceras y todos los demás tipos de alimentos.
Productos químicos utilizados en el método AOAC 2007.01
- Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
- MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante la partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante la dSPE.
- NaOAc: tampona la muestra para estabilizar el pH.
- PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante la extracción en fase sólida dispersiva.
- C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
- GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
Especificaciones
Kit de limpieza QuEChERS AOAC; 50 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 anhidro en tubos de 2 mL precargados; 100/paq. | |
Sales en tubos precargados | |
50 mg de PSA, 150 mg de MgSO4 anhidro | |
2 mL |
Kit de limpieza QuEChERS | |
Preparación de muestras QuEChERS para el método AOAC 2007,01 | |
Frutas y verduras generales |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
27Hours
14Minutes
12Seconds
42 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
58Hours
14Minutes
12Seconds
42New Offer Ahorre hasta un 70%