Learn More
Thermo Scientific™ Kits de extracción de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Utilice los kits de extracción de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS AOAC 2007.01 para preparar muestras complejas para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos, toxinas y otros contaminantes.
140.43€ - 198.59€
Especificaciones
Tipo | Kit de extracción QuEChERS |
---|---|
Método | Preparación de muestras QuEChERS para el método AOAC 2007,01 |
Tamaño de muestra | Muestra de 15 g |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Salt Composition | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Salt Composition | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17339832
|
Thermo Scientific™
S1-15-AOAC-CH-KIT |
Kit de extracción QuEChERS AOAC para muestras de 15 g; 6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAc en bolsas; homogeneizadores de cerámica; tubos vacíos de 50 mL; 50/paq. | Sales en bolsas, tubos, homogeneizadores de cerámica | 6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAc | 50 mL |
198.59€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17349832
|
Thermo Scientific™
S1-15-AOAC-KIT |
Kit de extracción QuEChERS AOAC para muestras de 15 g; 6 g de MgSO4 anhidro, 1,5 g de NaOAc en bolsas; tubos vacíos de 50 mL; 50/paq. | Sales en bolsas, tubos | 6 g de MgSO4 anhidro, 1,5 g de NaOAc | 50 mL |
175.64€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17359832
|
Thermo Scientific™
S1-15-AOAC-POT |
Kit de extracción QuEChERS AOAC para 15 g de muestra; 6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAC en bolsas; sin tubos; 50/paq. | Sales en bolsas | 6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAC | Ninguno |
140.43€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Utilice los kits de extracción Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas mediante el método AOAC 2007,01. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Kits de extracción de métodos QuEChERS AOAC 2007,01
Extraiga analitos de interés de una muestra homogeneizada mediante sales de extracción. Utilice estos kits con muestras de 10 g o 15 g. Elija entre:
- Sales de extracción en bolsas, sin tubos
- Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL
- Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL y homogeneizadores de cerámica
Productos químicos utilizados en el método AOAC 2007.01
- Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
- MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante la partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante la dSPE.
- NaOAc: tampona la muestra para estabilizar el pH.
- PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante la extracción en fase sólida dispersiva.
- C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
- GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
Especificaciones
Kit de extracción QuEChERS | |
Preparación de muestras QuEChERS para el método AOAC 2007,01 | |
Muestra de 15 g |