Learn More
Thermo Scientific™ Kits de extracción de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Utilice los kits de extracción de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS AOAC 2007.01 para preparar muestras complejas para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos, toxinas y otros contaminantes.
Marca: Thermo Scientific™ S1-15-AOAC-POT
133.41 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice los kits de extracción Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas mediante el método AOAC 2007,01. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Kits de extracción de métodos QuEChERS AOAC 2007,01
Extraiga analitos de interés de una muestra homogeneizada mediante sales de extracción. Utilice estos kits con muestras de 10 g o 15 g. Elija entre:
- Sales de extracción en bolsas, sin tubos
- Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL
- Sales de extracción en bolsas con tubos de 50 mL y homogeneizadores de cerámica
Productos químicos utilizados en el método AOAC 2007.01
- Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
- MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo durante la partición líquido-líquido; elimina el agua restante de la muestra durante la dSPE.
- NaOAc: tampona la muestra para estabilizar el pH.
- PSA: amina secundaria primaria, utilizada para eliminar componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra durante la extracción en fase sólida dispersiva.
- C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
- GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
Especificaciones
Kit de extracción QuEChERS AOAC para 15 g de muestra; 6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAC en bolsas; sin tubos; 50/paq. | |
Sales en bolsas | |
6 g de MgSO4, 1,5 g de NaOAC | |
Ninguno |
Kit de extracción QuEChERS | |
Preparación de muestras QuEChERS para el método AOAC 2007,01 | |
Muestra de 15 g |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
31Hours
8Minutes
44Seconds
37 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
8Minutes
44Seconds
37