Learn More
SCAT Acoplamientos Rápidos
Conexión fácil y segura de tubos capilares y tapones de seguridad SCAT mediante acoplamientos rápidos. La válvula se cierra automáticamente cuando se desconecta. Gracias a los racores PFA incluidos, se pueden conectar todos los diámetros de manguera habituales.
Marca:  SCAT 360179
36.30 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17322840
  • 45.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los conjuntos de conectores Quick-Lock son adecuados para conectar 2 capilares (juego 1) o un capilar y un tapón de seguridad SCAT (juego 2).
  • Fabricados con polipropileno reforzado con fibra de vidrio resistente a productos químicos, materiales PEEK™
  • Protección contra fugas gracias a las válvulas de cierre integradas
  • Sistema cerrado para desconexión sin goteo con muy bajo atrapamiento de aire
  • Minimiza la contaminación y no es necesario purgar las burbujas de aire del sistema
  • Adecuado para capilares con diámetro exterior de 1,6/2,3/3,2 mm
  • El diseño ergonómico y fácil de usar permite una conexión segura
  • Hasta un vacío de 15 psi, 1,0 bar de resistencia a la presión
Especificaciones
Especificaciones
Sistemas HPLC
Capilares, tubos y tapones de seguridad
1 accesorio de PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro interior
Conector Quick-Lock (f)