Learn More
SCAT Acoplamientos Rápidos
Conexión fácil y segura de tubos capilares y tapones de seguridad SCAT mediante acoplamientos rápidos. La válvula se cierra automáticamente cuando se desconecta. Gracias a los racores PFA incluidos, se pueden conectar todos los diámetros de manguera habituales.
45.95€ - 92.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Capilares, tubos y tapones de seguridad |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17322840
|
SCAT
360179 |
Conector Quick-Lock (f) |
45.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17332840
|
SCAT
360180 |
Conector Quick-Lock (m) para 1 tapón de seguridad |
45.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17342840
|
SCAT
360190 |
Conector Quick-Lock (m) para 1 tubo capilar |
45.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17312860
|
SCAT
360183 |
Juego de conectores Quick-Lock I |
92.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17322860
|
SCAT
360189 |
Juego de conectores Quick-Lock II |
92.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los juegos de acoplamiento rápido son adecuados para conectar 2 capilares (juego 1) o un capilar y un tapón de seguridad SCAT (juego 2)
- Fabricados con materiales de polipropileno relleno de vidrio y PEEK™ resistentes a los productos químicos
- Protección contra fugas gracias a las válvulas de cierre integradas
- Sistema cerrado para una desconexión sin goteo con muy poco atrapamiento de aire
- Minimiza la contaminación y no es necesario purgar las burbujas de aire del sistema
- Apto para capilares con un diámetro exterior de 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
- Diseño ergonómico y fácil de usar, permite una conexión segura
- Resistencia a la presión de hasta 15 psi, 1,0 bar
Especificaciones
Sistemas HPLC | |
Capilares, tubos y tapones de seguridad |