Learn More
SCAT Acoplamientos Rápidos
Conexión fácil y segura de tubos capilares y tapones de seguridad SCAT mediante acoplamientos rápidos. La válvula se cierra automáticamente cuando se desconecta. Gracias a los racores PFA incluidos, se pueden conectar todos los diámetros de manguera habituales.
Brand: SCAT 360190
36.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.04300kg
Description
Los conjuntos de conectores Quick-Lock son adecuados para conectar 2 capilares (juego 1) o un capilar y un tapón de seguridad SCAT (juego 2).- Fabricados con polipropileno reforzado con fibra de vidrio resistente a productos químicos, materiales PEEK™
- Protección contra fugas gracias a las válvulas de cierre integradas
- Sistema cerrado para desconexión sin goteo con muy bajo atrapamiento de aire
- Minimiza la contaminación y no es necesario purgar las burbujas de aire del sistema
- Adecuado para capilares con diámetro exterior de 1,6/2,3/3,2 mm
- El diseño ergonómico y fácil de usar permite una conexión segura
- Hasta un vacío de 15 psi, 1,0 bar de resistencia a la presión
Specifications
1 accesorio de PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro interior | |
Sistemas HPLC | |
Conector Quick-Lock (m) para 1 tubo capilar | |
Capilares, tubos y tapones de seguridad |