Learn More
Condensador Quickfit™ Allihn con cono esmerilado
Ideal para aplicaciones de reflujo.
Marca:  Quickfit CX7/08/SC
195.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11371845
  • 212.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ideal para aplicaciones de reflujo.
  • Las secciones de la perilla interior proporcionan una mayor superficie de refrigeración
  • Con conectores de rosca de manguera de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ideal para trabajos de reflujo
365 mm
Vidrio de borosilicato
365 mm
50/42
Condensador Allihn