Learn More
Condensador Quickfit™ Allihn con cono esmerilado
Ideal para aplicaciones de reflujo.
171.00€ - 206.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
---|---|
Tipo | Condensador Allihn |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para trabajos de reflujo |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11338074
|
Quickfit
CX7/02/SC |
19/26 |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11348074
|
Quickfit
CX7/03/SC |
24/29 |
178.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12030073
|
Quickfit
CX7/04/SC |
29/32 |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11351845
|
Quickfit
CX7/05/SC |
34/35 |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11371845
|
Quickfit
CX7/08/SC |
50/42 |
206.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11361845
|
Quickfit
CX7/06/SC |
40/38 |
205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Ideal para aplicaciones de reflujo.
- Las secciones de la perilla interior proporcionan una mayor superficie de refrigeración
- Con conectores de rosca de manguera de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Especificaciones
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Condensador Allihn | |
Ideal para trabajos de reflujo |