Learn More
Anillo Raschig para envase de columna de vidrio de borosilicato QuickFit™
Para usar con columnas de fraccionamiento normales Quickfit™
Marca:  Quickfit FC8/09
260.73 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11321895
  • 275.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para usar con columnas de fraccionamiento normales Quickfit™
  • Anillos Raschig - longitudes cortas de tubos de vidrio
  • Se suministra en bolsas de 1 l.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
9 mm
Anillo Raschig para envase de columna
Vidrio de borosilicato Pyrex
Columnas de fraccionamiento normales QuickFit™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Anillo Raschig para envase de columna de vidrio de borosilicato QuickFit™ > Longitud: 9 mm