Learn More
Quickfit™ Conjunto completo de extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato
Kit completo que incluye todos los componentes de vidrio necesarios para realizar una extracción de sólido-líquido. El conjunto completo de extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato QuickFit ™ incluye un extractor, condensador y un matraz de evaporación.
Marca: Quickfit™ 600RDSX
Descripción
- Cada conjunto comprende los componentes básicos para la extracción de sólido-líquido: Matraz/extractor Soxhlet/condensador/tapas y pinzas asociados
- Elección de conjuntos con diferentes capacidades de extracción
Especificaciones
Conjunto de extracción de Soxhlet | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
Ideal para extracción de sólido-líquido |
600 mL | |
Matraz FR2L/5S, extractor Soxhlet JC75F, EX5/75, DA5/75, condensador CX5/25/SC, y tapas y pinzas asociadas |