Learn More
Quickfit™ Conjunto completo de extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato
Kit completo que incluye todos los componentes de vidrio necesarios para realizar una extracción de sólido-líquido. El conjunto completo de extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato QuickFit ™ incluye un extractor, condensador y un matraz de evaporación.
Marca:  Quickfit™ 100RASX
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11932078
  • 289.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada conjunto comprende los componentes básicos para la extracción de sólido-líquido: Matraz/extractor Soxhlet/condensador/tapas y pinzas asociados
  • Elección de conjuntos con diferentes capacidades de extracción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de extracción de Soxhlet
Vidrio de borosilicato Pyrex
Ideal para extracción de sólido-líquido
100 mL
Matraz FR250/3S de 250 ml, extractor de Soxhlet EX5/63, tapas y pinzas asociadas, condensador CX7/06/SC
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Quickfit™ Conjunto completo de extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato > Capacidad: 100 ml