Learn More
Bobina de condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™
Hace circular refrigerante por una bobina con una gran superficie de refrigeración. La bobina para condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™ con cono esmerilado es ideal para su uso en el modo de reflujo vertical donde es posible la refrigeración contracorriente. Se suministra con conectores de plástico extraíbles para la fijación de la manguera de caucho.
Marca:  Quickfit CX3/05/SC
84.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22466kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12060063
  • 123.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Circulates coolant through a coil with a very large cooling surface. Quickfit™ Borosilicate Glass Condenser Coil with Ground Cone is ideal for use in the upright reflux mode where counter-current cooling is possible. Supplied with detachable plastic connectors for the attachment of rubber hose.
  • Hace circular el refrigerante por una bobina con una gran superficie de refrigeración
  • Ideal para el uso en el modo de reflujo vertical en el que es posible la refrigeración contra corriente
  • Se suministra con conectores de plástico desmontables para la fijación de la manguera de caucho
Especificaciones
Especificaciones
34/35
Bobina de condensador
Vidrio de borosilicato Pyrex
Ideal para el uso en el modo de reflujo vertical en el que es posible la refrigeración contra corriente
320 mm (total) 160 mm (efectiva)